Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 163934
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11312233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 um I.D.; 375 um O.D.; 2.5 m length
Quarzglas
Kapillarschlauch
30 μm
LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
nanoLC
2,5 m
375 μm