Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 160479
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11362123
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 um I.D.; 375 um O.D.; 5 m length
Quarzglas
Kapillarschlauch
100 μm
LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
nanoLC
5 m
375 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas > 100um I.D.; 375um O.D.; 5m length