Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 160480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11372123
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 um I.D.; 280 um O.D.; 5 m length
Quarzglas
Kapillarschlauch
150 μm
LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
nanoLC
5 m
280 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas > 150um I.D.; 280um O.D.; 5m length