Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Marke: Thermo Scientific™ 160475
256.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Spezifikation
20 µm Innendurchmesser; 280 µm Außendurchmesser; 5 m Länge | |
Quarzglas | |
Kapillarschlauch | |
20 μm ± 3 μm |
LC-Packungen Ultimate Capillary/Nano-HPLC | |
nanoLC | |
5 m | |
280 μm ± 10 μm |