Learn More
Dimethylsulfoxide, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410843
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxide, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410843
2500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Artikelnummer. 11410843
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13280.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dimethylsulfoxid (DMSO) wird als Lösungsmittel für chemische Reaktionen mit Salzen verwendet, insbesondere bei Finkelstein-Reaktionen und anderen nukleophilen Substitutionen. Es wird auch in Frostschutzmitteln oder Hydraulikflüssigkeiten sowie zur Oxidation von Thiolen und Disulfiden zu Sulfonsäuren eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylsulfoxid (DMSO) wird als Lösungsmittel für chemische Reaktionen mit Salzen verwendet, insbesondere bei Finkelstein-Reaktionen und anderen nukleophilen Substitutionen. Es wird auch in Frostschutzmitteln oder Hydraulikflüssigkeiten sowie zur Oxidation von Thiolen und Disulfiden zu Sulfonsäuren eingesetzt. Es wird auch als Kryoschutzmittel verwendet und zu Zellmedien hinzugefügt, um die Eisbildung zu reduzieren und so den Zelltod während des Gefriervorgangs zu verhindern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Benzol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Phosphorhalogeniden, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Dichte 1.101
Siedepunkt 189°C
Menge 2500 g
Flammpunkt 87°C (189°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Merck Index 143259
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2403095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Chargennummer2354259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Chargennummer10248611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Chargennummer10247667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Chargennummer10246856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dimethylsulfoxide, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >