Learn More
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10499683
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10499683
1 L, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Artikelnummer. 10499683
Marke: Fisher BioReagents BP2311
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, < -0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, <-0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
DMSO ist ein Kryokonservierungsmittel für Zellen und kann auch für bakterielle Transformationen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Sulfoxide
Schmelzpunkt 18,4 °C
Extinktion ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.100g/cm³
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.7 %
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPa/s at 25°C
Wasser 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.7%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™ >