Learn More
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
1 gA
4 L
5 l
25 l
230 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
Dichte | 1.10 g/ml |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 42 %, 63 °F |
Flammpunkt | 87 °C (188.6 °F) |
Zündpunkt | 573 °F |
Strukturformel | (CH3)2SO |
Dampfdruck | 0.42mmHg (20 °C) |
Beilstein | 506008 |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur