Learn More
Dimethylsulfoxid, wasserfrei,>99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.101 |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 87°C (189°F) |
Zündpunkt | 270°C (518°F) |
Geruch | mild |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y08K974 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
Y08K874 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
W30K975 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
Q14G709 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 043998.5Y,043998.AE,043998.M1,043998.K2 |
P30I733 | Analysenzertifikat | 13/06/2023 | 043998.K2 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30