Learn More
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10434335
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434335
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10434335
Marke: Thermo Scientific Acros 219430010
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-18-9
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008862
InChI-Schlüssel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-isopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, dipa, diisopropyl amine, bis propan-2-yl amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7912
SMILES CC(C)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -61.0°C
Dichte 0.7160 g/mL
Siedepunkt 84.0°C
Flammpunkt -17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15N
Strukturformel [(CH3)2CH]2NH
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 1 L
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Relative Dichte 0.716
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name Bis(propan-2-yl)amin
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219432500,219430010,219430051
ChargennummerA0468284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219432500,219430010,219430051
ChargennummerA0445686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
ChargennummerA0419711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number
ChargennummerA0443589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 24126
    Gültig bis zum2025-02-13
    Tage
    11
    Stunden
    22
    Minuten
    37
    Sekunden
    32
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >