Learn More
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10444715
Zum Warenkorb hinzufügen
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444715
5 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10444715
Marke: Thermo Scientific Acros 219430051
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-18-9
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008862
InChI-Schlüssel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipa, 2-propanamine, n-1-methylethyl, di-isopropylamine, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, diisopropyl amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7912
SMILES CC(C)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -61.0°C
Dichte 0.7160 g/mL
Siedepunkt 84.0°C
Flammpunkt -17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Summenformel C6H15N
Strukturformel [(CH3)2CH]2NH
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 5 L
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Relative Dichte 0.716
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name Bis(propan-2-yl)amin
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219432500,219430010,219430051
ChargennummerA0468284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0463740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number219432500,219430010,219430051
ChargennummerA0445686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberC22322.30
ChargennummerA0419711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >