Learn More
Diethyldimethylaminomethylenemalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445646
Diethyldimethylaminomethylenemalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445646
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11445646
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20765.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Derivate dieser Verbindung, Diethylethoxymethylenmalonat, werden bei der Synthese von Chemotherapeutika unter Verwendung von 6-Aminobenzothiazolen als Ausgangsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18856-68-3
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD00052394
InChI-Schlüssel XNSXXTKUKYWLAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dimethylaminomethylenemalonate, diethyl 2-dimethylamino methylidene malonate, diethyl 2-dimethylaminomethylidene propanedioate, diethyl 2-dimethylamino methylene malonate, propanedioic acid, dimethylamino methylene-, diethyl ester, malonic acid, dimethylamino-methyl-, diethyl ester, malonic acid, dimethylaminomethylene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-dimethylamino methylidene propanedioate, acmc-1buy0Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 140439
IUPAC-Name Diethyl 2-(Dimethylaminomethyliden)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl dimethylaminomethylenemalonate
Siedepunkt 134°C to 136°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ9884A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 Catalog NumberB20765,B20765.06,B20765.14
ChargennummerJ9884A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20765.06,B20765.14
Name des Produkts
Diethyldimethylaminomethylenemalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >