Learn More
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10790941
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790941
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10790941
Marke: Thermo Scientific Acros 269630250
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2eMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 17.0°C to 18.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Brechungsindex 1.5105 to 1.5125
Menge 25 g
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number269630250,269631000
ChargennummerA0453438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number269630250,269631000
ChargennummerA0393968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number269630250,269631000
ChargennummerA0394442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number269630250,269631000
ChargennummerA0395602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number269630250,269631000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >