Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethanolamine |
Schmelzpunkt | 27.0°C to 30.0°C |
Dichte | 1.0955g/mL |
Siedepunkt | 268.0°C |
Flammpunkt | 179°C |
Strukturformel | (HOCH2CH2)2NH |
Brechungsindex | 1.4750 to 1.4790 |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15,3118 |
Relative Dichte | 1.0955 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468295 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 449060010,449062500 |
A0453742 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 449060010,449062500 |
A0390741 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 449060010,449062500 |
A0440805 | Analysenzertifikat | 08/04/2022 | 449060010,449062500 |
A0418331 | Analysenzertifikat | 11/10/2021 | 449060010,449062500 |
Sicherheit und Handhabung
- Diethanolamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.