Learn More
Dicyclohexylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10174390
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicyclohexylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174390
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10174390
Marke: Thermo Scientific Acros 181050050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-83-7
Summenformel C12H23N
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
MDL-Nummer MFCD00011658
InChI-Schlüssel XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC-Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylamine
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 256.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H11)2NH
Brechungsindex 1.4832 to 1.4852
Menge 5 mL
Beilstein 12,6
Fieser 01,231
Merck Index 15,3106
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 7.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 181.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number181055000,181050025,181051000,181050050
ChargennummerA0455420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number181055000,181050025,181051000,181050050
ChargennummerA0396679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number181055000,181050025,181051000,181050050
ChargennummerA0434887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number181055000,181050025,181051000,181050050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Dicyclohexylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >