Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde Artikelnummer.: 11975421
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde
Artikelnummer. 11975421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11975421
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327740250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 237.3
InChI-Schlüssel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733480
IUPAC-Name 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO
Extinktion (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Schmelzpunkt 263.0°C to 271.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen (0.1M in water) Clear colorless solution
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0398954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0400035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0401252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0395732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0412132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde >