Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke: Invitrogen™ 62249
139.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
141.36 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33342 (2'-[4-Ethoxyphenyl]-5-[4-Methyl-1-Piperazinyl]-2,5'-bi-1H-Benzimidazol-Trihydrochlorid-Trihydrat) ist ein zellgängiger DNA-Farbstoff, der mit ultraviolettem Licht erregt wird und im Wellenlängenberich von 460 bis 490 nm blau fluoresziert. Hoechst 33342 bindet bevorzugt an Adenin-Thymin-Regionen (A-T) der DNA. Dieser Farbstoff bindet sich an die kleine Furche in der DNA und besitzt vom Verhältnis Farbstoff:Basenpaaar abhängige charakteristische Fluoreszenz-Emissionsspektren.
Spezifikation
Blau | |
Bei Erhalt bei 4 °°C lagern und vor Licht schützen. | |
Membrangängig | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät | |
Fluoreszent | |
497 nm | |
Pierce™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleus |
20 mM | |
361 nm | |
Fluoreszenzmarkierung | |
5 ml | |
Hoechst 33342 Lösung (20 mmol) | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Hoechst 33342 Solution (20 mM)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2'-(4'-ethoxyphenyl)-5- (4-methylpiperazin-1-yl) -2,5'-bis-1Hbenzimidazole trihydrochloride trihydra