Learn More
D - (+) - wasserfreie Glucose-Zellkultur, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D - (+) - Glukose |
Namenshinweis | Anhydrisch |
CAS | 50-99-7 |
Dichte | 1.544 g/ml |
Summenformel | C6H12O6. |
Menge | 5 kg |
Synonym | D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form |
InChI-Schlüssel | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D - (+) - wasserfreie Glucose-Zellkultur, MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur