Learn More
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10391201
Zum Warenkorb hinzufügen
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391201
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10391201
Marke: Thermo Scientific Acros 410955000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
MDL-Nummer MFCD00063684
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear formMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose
Namenshinweis Anhydrous, For analysis ACS
Schmelzpunkt 146.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.02% max.
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H12O6.
Menge 500 g
Beilstein 31, 83
Merck Index 15, 4495
Spezifischer Drehzustand + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Spezifische Drehung + 52.75
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.16
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
ChargennummerA0465665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
ChargennummerA0459628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
ChargennummerB0148923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number410955000,410950050,410950010
ChargennummerB0149205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number410955000,410950050,410950010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >