Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose, 99 %
Beschreibung
Fructose is used commercially in foods and beverages. It increases starch viscosity more rapidly and achieves a higher final viscosity than sucrose. It has all the fiber squeezed out of it and so the fructose is easily absorbed into the bloodstream. High-fructose-corn syrup is used in frozen products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Fructose wird kommerziell in Lebensmitteln und Getränken verwendet. Sie erhöht die Stärkeviskosität schneller und erreicht eine höhere Endviskosität als Saccharose. Alle seine Fasern sind herausgepresst und so wird die Fructose leicht in den Blutstrom absorbiert. Hoch-Fructose-Maissirup wird in gefrorenen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Fructose |
Schmelzpunkt | ∽105°C to 110°C |
Dichte | 1.59 |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 1239004 |
Merck Index | 14,4273 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252859 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | A17718.30,A17718.0I,A17718.0B |
10251789 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | A17718.30,A17718.0I,A17718.0B |
M03G012 | Analysenzertifikat | 22/11/2022 | A17718.30,A17718.0I,A17718.0B |
10239052 | Analysenzertifikat | 15/11/2022 | A17718.30,A17718.0I,A17718.0B |
T15I025 | Analysenzertifikat | 02/08/2022 | A17718.30,A17718.0I,A17718.0B |