Learn More
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
D(-)-Fructose, zertifizierter AR für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 103°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 7 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 180.16g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- D(-)-Fructose
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur