Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Das CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit ist eine Verbesserung des gut referenzierten CytoTune™-iPS Sendai Reprogramming Kits.
4640.00 CHF - 11610.00 CHF
Spezifikation
Liefertyp | Sendaivirus |
---|---|
Format | Kit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stammzellen-Engineering und -Reprogrammierung |
Produktlinie | CytoTune™ |
Produkttyp | Sendai Umprogrammierungs-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15286620
|
Invitrogen™
A16517 |
1/Packung |
4640.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15303976
|
Invitrogen™
A16518 |
3 Packung |
11610.00 CHF
3 Sets |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Dieses System ist weiterhin einfach zu bedienen und für viele verschiedene somatische Zelltypen geeignet, um mit Sendai-Partikeln Yamanaka-Faktoren zu erzeugen, die sich als entscheidend für die effiziente Generierung von iPSCs erwiesen. Dieses Kit enthält drei Vektor-Präparationen – Polycistronische Klf4-Oct3/4-Sox2, cMyc und Klf4.
- Anwenderfreundlich - Erfordert weiterhin nur eine Anwendung des Virus für eine erfolgreiche Neuprogrammierung
- Höhere Effizienz – In der Regel mindestens 2 Mal höhere Neuprogrammierungseffizienz als das Original-Kit
- Rasche Clearance - Nutzen des nicht-integrierenden Sendai-Virus, das im Zytoplasma bleibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Integration in das Host-Genom reduziert wird. Mit dem CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Virus werden das Sendai-virale Rückgrat und Transgene schneller aus dem Zytoplasma entfernt als mit dem Original.
Spezifikation
Sendaivirus | |
Stammzellen-Engineering und -Reprogrammierung | |
Sendai Umprogrammierungs-Kit | |
Trockeneis |
Kit | |
CytoTune™ | |
Geschützt | |
Zytoplasma |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit