Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Entnahmeventil
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung und Ablassventil bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06031494
Beschreibung
- Mit Graduierung, Laborflansch (LF)
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
- Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 150 | |
Zylinder |
20000 ml | |
825 mm | |
Reaktionsgefäß | |
315 mm |