Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Entnahmeventil
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung und Ablassventil bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
1280.00 CHF - 8200.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylinder |
Produktcode | Marke | Enthält | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11542294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031258 |
Laborflansch 100 | 500 ml |
1600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11572294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031279 |
Laborflansch 100 | 4000 ml |
2240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11552294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031273 |
Laborflansch 100 | 2000 ml |
1705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11582294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031473 |
Laborflansch 150 | 2000 ml |
2310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11532304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031494 |
Laborflansch 150 | 20000 ml |
7835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11522304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031488 |
Laborflansch 150 | 10000 ml |
3765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11592294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031476 |
Laborflansch 150 | 3 l |
2410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10200610
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031479 |
Laborflansch 150 | 4000 ml |
2500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11502304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031482 |
Laborflansch 150 | 5000 ml |
2620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11512304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031485 |
Laborflansch 150 | 6000 ml |
2655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11562304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031594 |
Laborflansch 200 | 20000 ml |
8200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11552304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031588 |
Laborflansch 200 | 10000 ml |
6120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031585 |
Laborflansch 200 | 6000 ml |
4620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11512294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031158 |
Laborflansch 60 | 500 ml |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Graduierung, Laborflansch (LF)
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
- Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Reaktionsgefäß | |
Zylinder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Entnahmeventil