Learn More
Cyclohexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314539
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314539
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11314539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15851.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.177 g/mol
Cyclohexylamine is a useful as an intermediate in organic synthesis. It acts as a precursor to prepare pendant-armed dialdehydes, bromohexine HCl and sulfenamide-based reagents. It is widely used in the production of vulcanization accelerators like N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) and artificial sweeteners (cyclamates). As a corrosion inhibitor, it is used in the treatment of boiler water and prevents corrosion of metal surfaces that arise due to dissolved carbon dioxide. It is involved as a solvent in the synthesis of an inorganic-organic hybrid semiconductor, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine) nanocomposites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylamin ist ein nützliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es dient als Vorstufe zur Herstellung von hängenden Dialdehyden, Bromohexin HCl und Reagenzien auf Sulfenamidbasis. Es wird häufig bei der Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigern wie N-Cyclohexyl-2-benzothiazol-Sulfonamid (CBS) und künstlichen Süßstoffen (Cyclamaten) verwendet. Als Korrosionshemmer wird es bei der Behandlung von Kesselwasser eingesetzt und verhindert Korrosion von Metalloberflächen, die durch gelöstes Kohlendioxid entstehen. Es ist als Lösungsmittel an der Synthese eines anorganisch-organischen Hybridhalbleiters, ZnS/CHA (CHA = Cyclohexylamin) Nanokompositen, beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Alkohol und Ketonen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Natriumhypochlorit, organischen Säuren, Mineralsäuren und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-91-8
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.177
MDL-Nummer MFCD00001486
InChI-Schlüssel PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC-Name Cyclohexanamin
SMILES C1CCC(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 27°C (81°F)
Brechungsindex 1.4585
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2357
Beilstein 471175
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2729
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethers,acetone,alcohol and ketones.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA15851.0F,A15851.AE,A15851.AP
Chargennummer10245689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA15851.0F,A15851.AE,A15851.AP
ChargennummerW12J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberA15851.0F,A15851.AE,A15851.AP
Chargennummer10224122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA15851.0F,A15851.AE,A15851,A15851.AP
Chargennummer10187746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15851.0F,A15851.AE,A15851.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    8
    Stunden
    9
    Minuten
    2
    Sekunden
    40
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Cyclohexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >