Learn More
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl methacrylate |
Namenshinweis | 97% |
CAS | 101-43-9 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C10H16O2 |
Strukturformel | H2C=C(CH3)CO2C6H11 |
Brechungsindex | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur