Learn More
Cyclohexylmethacrylat, 97 %, stab. mit ca50 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl methacrylate |
Namenshinweis | stabilized with ≈50ppm 4-methoxyphenol |
Dichte | 0.97 |
Siedepunkt | 72°C to 73°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.4577 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2045235 |
Formelmasse | 168.24 |
Reinheit (%) | 97% |