Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99% Artikelnummer.: 10113731
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99%
Artikelnummer. 10113731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10113731
Marke: Thermo Scientific Chemicals 352681000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-03-2
Summenformel C6H7NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
MDL-Nummer MFCD00082340
InChI-Schlüssel WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 131674100
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on;hydridonatrium
SMILES [HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 219.0°C to 221.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,819
Spezifische Drehung + 104.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 198.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0461549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0466884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0461549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0453454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Produktidentifikator
  • L-Ascorbic acid sodium salt
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99% >