Learn More
Ambion™ Custom RNA, 5' PHO
Custom RNA, 5' PHO
Marke:  Ambion™ 10660068
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053483
  • 103.00 CHF / 20 Nanomol
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA 5' PHO, 20nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
RNA 5' PHO
20 nmol
Name des Produkts
Ambion™ Custom RNA, 5' PHO > 20 nmol