Learn More
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Gewährleisten Sie zuverlässige Anschlüsse für Thermo Scientific™ GC-Geräte mit diesen 100 % Graphit-Dichtkegeln für Thermo Scientific™ Geräte.
Marke: Thermo Scientific™ 290GA108
42.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific™ GC-Geräts mit Thermo Scientific™ Ferrulen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
Merkmale- Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
- Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
Gepackte Säule | |
1/8 in. | |
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren |
1/8 in. Außendurchmesser; Agilent 5890, 6890, 6850 | |
3,175 mm | |
100 % Graphit |