Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
Marke:  Notrax 479C0036GY
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17792158
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Meistverkaufte Matte gegen Ermüdung mit ergonomischem Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform, bestehend aus einer langlebigen Oberfläche, die auf eine widerstandsfähige mikrozelluläre Vinylbasis laminiert wird; für maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegenüber harten Böden und Vibrationen
  • Das rautenförmige Plattenmuster sorgt für Traktion und ermöglicht leichte Drehbewegungen
  • Das Design und die Zusammensetzung des Materials machen diese Matte zur vielseitigsten Lösung zur Entlastung bei Ermüdung sowohl in statischen als auch in dynamischen Arbeitspositionen
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Getestet und zertifiziert durch das National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
2286 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
75 ft.
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
91 cm
Name des Produkts
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat > Federung; Länge: 2286 cm; Breite: 91 cm