Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
95.00 CHF - 568.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17772168
|
Notrax
479S0023GY |
91 cm | 60 cm |
95.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17702178
|
Notrax
479S0035GY |
150 cm | 91 cm |
289.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17732178
|
Notrax
479S303MGY |
300 cm | 91 cm |
568.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17762158
|
Notrax
479C0024GY |
2286 cm | 60 cm | N/A | ||||||
17792158
|
Notrax
479C0036GY |
2286 cm | 91 cm | N/A | ||||||
17722168
|
Notrax
479C0048GY |
2286 cm | 122 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long-wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
- Diamond plate pattern provides traction while allowing easy twist turns
- The design and material composition make this the most versatile matting solution for fatigue relief in both static and dynamic working positions
- Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Tested and certified by the National Floor Safety Institute (NFSI)
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
- UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
Spezifikation
Grau | |
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis | |
Matten für Industrie und Gewerbe |