Learn More
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cumenhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapeln verwendet. Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen. Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere. Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet. Außerdem wird es auch bei der Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Cumolhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapseln verwendet.Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen.Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere.Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt.Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet.Darüber hinaus wird es auch zur Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Ether, Estern, Kohlenwasserstoffen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, organischen Materialien, Schwermetallsalzen, Metallsalzen, brennbaren Materialien, Säuren, Laugen, Reduktionsmitteln, Rost, Kohle, Aminen, Kupfer, Blei, Kobalt- und Kobaltoxiden.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Cumene hydroperoxide |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 1.03 |
Siedepunkt | 100°C to 102°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 56°C (132°F) |
Brechungsindex | 1.524 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3109 |
Beilstein | 1908117 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water. |
Show More |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245909 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | L06866.22 |
5009N03S | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | L06866.36,L06866.0B,L06866.22 |
T06I072 | Analysenzertifikat | 13/07/2022 | L06866.36,L06866.0B,L06866.22 |
10194635 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L06866.36,L06866.0B,L06866.22 |
10147493 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L06866.36,L06866.0B,L06866.22 |