Learn More
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347026
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Cumenhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapeln verwendet. Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen. Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere. Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet. Außerdem wird es auch bei der Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cumolhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapseln verwendet.Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen.Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere.Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt.Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet.Darüber hinaus wird es auch zur Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Ether, Estern, Kohlenwasserstoffen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, organischen Materialien, Schwermetallsalzen, Metallsalzen, brennbaren Materialien, Säuren, Laugen, Reduktionsmitteln, Rost, Kohle, Aminen, Kupfer, Blei, Kobalt- und Kobaltoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-15-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002129
InChI-Schlüssel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene hydroperoxide
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 500 g
UN-Nummer UN3109
Beilstein 1908117
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Name des Produkts
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals >