Learn More
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Nunc™ Cell Factory™ System
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
Marke:  Thermo Scientific™ 332355G01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17998084
  • 6247.12 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Einlegebodensysteme sind für die Unterstützung der Ausskalierung des Nunc Cell Factory Systems in der Zelltherapieproduktion konzipiert. Durch eine gründliche Überarbeitung der Einlegebodenkonstruktion bietet dieses neue System eine Durchbiegung von weniger als 0,5 mm pro Gefäß, sodass die Medien eben bleiben und gleichmäßige Wachstumsbedingungen für die Zellen geschaffen werden. Der individuelle Zugriff auf jedes Gefäß ermöglicht eine minimale Unterbrechung der anhaftenden Zellen beim Entnehmen von Proben aus dem Inkubator. Die gestaffelten Einlegeböden ermöglichen eine weitere Flexibilität, da sie beim Laden der Systeme in den Inkubator den erforderlichen Freiraum bieten, um Filter und Anschlüsse an Ort und Stelle zu lassen.
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc Cell Factory System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Easy Installation
  • Shelving systems are retrofittable and can be self-installed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Shelving system to support Nunc™ Cell Factory™ with 10 layers for Reach-In 821L CO2 Incubator
Edelstahl
Einlegeboden
Reach-In 821L CO2 Incubator
6
6 levels of shelving
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Nunc™ Cell Factory™ System >