Learn More
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Nunc™ Cell Factory™ System
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
2567.78 CHF - 10398.08 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17908094
|
Thermo Scientific™
332354G01 |
Shelving system to support Nunc™ Cell Factory™ with 4 layers for Reach-In 821L CO2 Incubator | Reach-In 821L CO2 Incubator | 10 levels of shelving | 10 |
10398.08 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17998084
|
Thermo Scientific™
332355G01 |
Shelving system to support Nunc™ Cell Factory™ with 10 layers for Reach-In 821L CO2 Incubator | Reach-In 821L CO2 Incubator | 6 levels of shelving | 6 |
6247.12 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17841700
|
Thermo Scientific™
50166268 |
Einlegebodensystem für bis zu 10 Nunc Cell Factory Systeme mit 4 Schichten für Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) CO2 Inkubator | Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO2 Inkubatoren, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 und CR/CTS Serie | 5 Einlegeböden in verstärkter Ausführung und versetzt, um Filterabstand, Einlegebodenstützen und Einlegebodenschienen zu ermöglichen | 5 |
3683.33 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17851700
|
Thermo Scientific™
50166285 |
Einlegebodensystem für bis zu 6 Nunc Cell Factory Systeme mit 10 oder 13 Schichten für Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) CO2 Inkubator | Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO2 Inkubatoren, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 und CR/CTS Serie | 3 Einlegeböden in verstärkter Ausführung und versetzt, um Filterabstand, Einlegebodenstützen und Einlegebodenschienen zu ermöglichen | 3 |
2567.78 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Einlegebodensysteme sind für die Unterstützung der Ausskalierung des Nunc Cell Factory Systems in der Zelltherapieproduktion konzipiert. Durch eine gründliche Überarbeitung der Einlegebodenkonstruktion bietet dieses neue System eine Durchbiegung von weniger als 0,5 mm pro Gefäß, sodass die Medien eben bleiben und gleichmäßige Wachstumsbedingungen für die Zellen geschaffen werden. Der individuelle Zugriff auf jedes Gefäß ermöglicht eine minimale Unterbrechung der anhaftenden Zellen beim Entnehmen von Proben aus dem Inkubator. Die gestaffelten Einlegeböden ermöglichen eine weitere Flexibilität, da sie beim Laden der Systeme in den Inkubator den erforderlichen Freiraum bieten, um Filter und Anschlüsse an Ort und Stelle zu lassen.
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5 mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Easy Installation
- Shelving systems are retrofittable and can be self-installed.
Spezifikation
Stainless Steel |