Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Standardspindel für den Einsatz mit IKA™ ROTAVISC-Viskosimetern.
Marke:  IKA™ 0025006828
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17277539
  • 89.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardspindel
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
SP-1 Standardspindel
AISI 316L
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel > Standard-Viskosimeter-Spindel; Beschreibung:SP-1 Standardspindel