Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A38605024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16574301
  • 1068.00 CHF / 24 Reaktionen
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
• Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei –20 °C lagern
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA-CD-Indizes, bei –20 °C lagern
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A38579024, A38586024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Alle
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes, 24 Präp.