Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marca:  Sartorius MCE124SU-S00
7333.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16243252
  • 7980.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 18-07-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Servicio Técnico
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
120 g
±0,05 mg
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1 s
10 Jahre
425 mm
373 mm
120/240 V
50/60 Hz (±5 %)
Ohne Windschutz
TFT-Farb-Touchscreen
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket
MCE124SUS00
Cubis™ II Analysenwaage
Analytisch
240 mm
8,2, 10 kg
100/240 V (± 10 %)
Class I
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität:120 g; Windschutz:U; QP99
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado