Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE324P-2S00-I
10934.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
80, 160, 320 g | |
0,1, 0,2, 0,5 mg | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
± 0,04 mg | |
Balance | |
Analytisch | |
240 mm | |
8,2, 10,0 kg | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
Windschutz I - Motorisiert mit Ionisator | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | |
MCE324P2S00I | |
1 s | |
10 Jahre | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität:80; 160; 320 g; Windschutz:I
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur