Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE224SU-S00
8300.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
220 g | |
0,1 mg | |
± 0,13 mg | |
MCE224SUS00 | |
1 s | |
10 Jahre | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
Class I |
Ohne Windschutz | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
± 0,05 mg | |
Cubis™ II Analysenwaage | |
Analytisch | |
240 mm | |
8,2, 10 kg | |
100/240 V (± 10 %) |
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität:220 g; Windschutz:U; QP99
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur