Learn More
Corning™ Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF), Human-Rekombinant
Mitogenes Protein mit niedrigem Molekulargewicht, das die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen in vitro stimuliert. Corning™ Epidermal Growth Factor (EGF), Humane rekombinante Wachstumsfaktoren werden verwendet, um die langfristige Proliferation in der Zellkultur zu fördern und die Zelldifferenzierung in einer Vielzahl von Zelltypen unter serumsfreien oder Bedingungen mit reduziertem Serum zu induzieren.
Marke: Corning™ 354052
183.35 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
- Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Rekombinant | |
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden | |
100 μ g | |
E. coli |
Wachstumsfaktor | |
Aus Essigsäure lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O oder wässriger Pufferlösung rekonstituieren | |
> 98 % nach SDS-PAGE und Umkehrphasen-HPLC | |
Human |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31