Beschreibung
- Mit Stab zum Säubern von Bohrungen
- Hergestellt aus Messing
- Größen in jedem Satz fortlaufend von 1 aufwärts nummeriert
Spezifikation
Korkbohrer | |
Messing | |
Für Bohrlöcher in Kork. | |
4 bis 10 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chroma Gesellschaft™ Korkbohrer > Größe: 4 bis 10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur