Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsboxen, durchsichtiges Polystyrol
Multiroir™ Minimax-Aufbewahrungsbehälter aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport. Das glasklare Polystyrol ermöglicht die eindeutige Bestimmung des Inhalts von außen. Die Behälter werden mit Trenneinsätzen zur zusätzlichen Ordnung des Inhalts geliefert.
Marke: Multiroir™ 42035
Beschreibung
- Transparent wie Glas
- Geliefert komplett mit Abscheiderkit
- Verschiedene Kapazitäten
Spezifikation
Transparent | |
Rechteck | |
Je 6 | |
228 mm |
Polystyrol | |
Schubeinsätze | |
228 x 178 x 72 mm | |
72 mm |