Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör
Zubehör für kontinuierliche Füllstandskontrolle
Marke:  SymLine 117982
39.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14663394
  • 50.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
Spezifikation
Spezifikation
Erdungskabel, 1 x Klemme, 1 x Ring mit 5 mm ID, L = 1,5 m
1,5 m
1 x Klemme, 1 x Ring mit 5 mm ID
Erdungskabel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör > Typ:Erdungskabel; 1 Klammer, 1 Ring mit 5 mm ID