Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25052
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10720584
  • 1078.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Zenon
Farblos
Maus
50 Reaktionen
< 1 bis 20 μg
Biotin-XX
IgG1
Biotin und andere Hapten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.