Learn More
Kreatin, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478077
Zum Warenkorb hinzufügen
Kreatin, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478077
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11478077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17477.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Creatine is involved in the rapid production of ATP associated with creatine kinases in skeletal muscle tissue. Creatine may be used as a supplement to study its mechanism of action. It acts as a nutraceutical and a neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kreatin ist an der schnellen Produktion von ATP beteiligt, das mit Kreatinkinasen im Gewebe der Skelettmuskulatur assoziiert ist. Kreatin kann als Ergänzung zur Untersuchung seines Wirkmechanismus verwendet werden. Es wirkt als nutrazeutisches und neuroprotektives Mittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-00-1
Summenformel C4H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.135
MDL-Nummer MFCD00004282
InChI-Schlüssel CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine, creatin, kreatin, krebiozon, n-amidinosarcosine, n-methyl-n-guanylglycine, methylglycocyamine, 2-1-methylguanidino acetic acid, creatine, hydrate, alpha-methylguanido acetic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 586
ChEBI CHEBI:16919
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Dichte 1.33
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberA17477.14,A17477.22
Chargennummer10239288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17477.14,A17477.22
Chargennummer10233508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17477.14,A17477.22
Chargennummer10194447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17477.14,A17477.22
Chargennummer10115350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17477.14,A17477.22
Name des Produkts
Kreatin, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >