Learn More
Creatinmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11431607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Creatinmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431607
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11431607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25009.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6020-87-7 | C4H11N3O3 | 149.15 g/mol
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (17 g/l) bei 20 °C. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6020-87-7
Summenformel C4H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00071582
InChI-Schlüssel MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine monohydrate
Schmelzpunkt ∼292°C (decomposition)
pH 6.9
Geruch Schwach
Menge 100 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Formelmasse 149.15 (131.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Creatinmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >