Learn More
Kreatin, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Creatine is involved in the rapid production of ATP associated with creatine kinases in skeletal muscle tissue. Creatine may be used as a supplement to study its mechanism of action. It acts as a nutraceutical and a neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kreatin ist an der schnellen Produktion von ATP beteiligt, das mit Kreatinkinasen im Gewebe der Skelettmuskulatur assoziiert ist. Kreatin kann als Ergänzung zur Untersuchung seines Wirkmechanismus verwendet werden. Es wirkt als nutrazeutisches und neuroprotektives Mittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Creatine, Anhydrous |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | ∽290°C (decomposition) |
Dichte | 1.33 |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 907175 |
Merck Index | 14,2568 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 131.13 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10253359 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | A17477.14,A17477.22 |
10239288 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A17477.14,A17477.22 |
10233508 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17477.14,A17477.22 |
10194447 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17477.14,A17477.22 |
10115350 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17477.14,A17477.22 |