Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke: Corning™ 3464
Beschreibung
- Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
- Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
- Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
- Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
- Membran: PET
Spezifikation
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte | |
Polyester | |
4 x 106 Poren/cm2 | |
6,5 mm | |
48 Einsätze, 4 Platten/Karton | |
Klar | |
Steril |
0.33 cm2 | |
0,6 mL | |
8 μm | |
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt | |
TC-behandelt | |
TC-behandelt | |
24 |