Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke:  Corning™ 3460
375.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10565482
  • 402.48 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
  • Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
  • Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
  • Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze in einer 12-Well-Platte
PET
4 x 106 Poren/cm2
12 mm
48 Einsätze, 4 Platten/Karton
Klar
Steril
1.12 cm2
1,5 ml
0,4 μm
12 Einsätze in einer 12-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
12
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze > 12 mm; 0,4 μm